IF002
Interferone-γ umano, proteina ricombinante
The Interferon-g protein (or IFN-gamma protein) is a lymphoid factor which possesses potent anti-viral activity.
Sinonimo/i:
Interferone umano, Interferone-γ ricombinante, Interferone-γ umano
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Attività specifica
≥2 x 10(E7) U/mg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 ng/μg endotoxin (of IFN-gamma; 1EU/μg)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... IFNG(3458)
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
WGK 3