SRP3096
Interleukin-6 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Interleukin-6 human, IL-6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
≤2.0 ng/mL ED50
PM
20.9 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
pkg of 20 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Informazioni sul gene
human ... IL6(3569)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Protocol Guide: XTT Assay for Cell Viability and Proliferation