H6291
IL-1β human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IL-1β, Lymphocyte activating factor
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Interleukin-1β human, IL-1β, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture, endotoxin tested
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
≤0.05 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
dimer 18-25 kDa (glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL1B(3553)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
WGK 3