Documenti fondamentali
IL038
Sigma-Aldrich
Proteina interleuchina-1β, umana ricombinante
The recombinant human Interleukin-1beta protein (or IL-1beta protein) is a potent immuno-modulator which mediates a wide range of immune & inflammatory responses including the activation of B & T-cells.
Sinonimo/i:
IL-1beta
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Attività specifica
>1 x 10e9 U/mg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 ng/μg endotoxin (of human IL-1beta; 1EU/μg)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
La proteina interleuchina-1beta (IL-1beta) è un potente immunomodulatore che media un′ampia gamma di risposte immunitarie e infiammatorie, compresa l′attivazione dei linfociti B e T. La IL-1beta umana è una proteina di 17,3 kDa contenente 153 residui amminoacidici.
Applicazioni
Per la maggior parte delle applicazioni in vitro, la IL-1beta esercita la sua piena attività biologica nell'intervallo di concentrazione compreso tra da 0,1 e 10,0 ng/mL. Le cellule rispondenti sono (elenco incompleto): leucociti.
Stato fisico
La soluzione filtrata sterilmente è stata liofilizzata a partire da Tris 10 mM, pH 8,2, senza conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Sebbene la IL-1beta umana liofilizzata sia stabile a temperatura ambiente, è preferibile conservarla a -20° in forma anidra. Dopo una rapida centrifugata, ricostituire con acqua a una concentrazione di 0,1-1,0 mg/mL. Questa soluzione può essere diluita con altre soluzioni tampone. La Il-1beta umana ricostituita deve essere conservata in aliquote non diluite a -20°C per un massimo di sei mesi.
Risultati analitici
Attività specifica: La IL-1beta umana di Chemicon è totalmente biologicamente attiva rispetto agli standard. La ED(50) determinata mediante stimolazione dose-dipendente della proliferazione di cellule D10S murine è <0,001 ng/mL
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Histamine &#8805;97.0%
Sigma-Aldrich
H7125
Histamine
Trypan Blue 0.4%, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
T8154
Trypan Blue
Byounghoon Brian Hwang et al.
Communications biology, 3, 8-8 (2020-01-08)
Monitoring cellular signaling events can help better understand cell behavior in health and disease. Traditional immunoassays to study proteins involved in signaling can be tedious, require multiple steps, and are not easily adaptable to high throughput screening (HTS). Here, we
Monika E Czerwińska et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(11) (2021-11-28)
Fruits of Cornus mas and Cornus officinalis are representative plant materials traditionally used in Europe and Asia, respectively, in the treatment of diabetes and diabetes-related complications, which are often mediated by pathogenic inflammatory agents. Additionally, due to the fact of