H7666
IL-12 human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IL-12
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Interleukin-12 human, HumanKine®, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture, endotoxin, tested
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
≤2 ng/mL EC50
PM
dimer 57 kDa (glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1