H5666
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
GM-CSF human
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human, GM-CSF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≤5 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
dimer 15-36 kDa (glycosylated)
Confezionamento
pkg of 5X10 μg
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/mg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CSF2(1437)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis