G0282
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor from mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
GM-CSF
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor from mouse, GM-CSF, from mouse, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≤0.2 ng/mL EC50 (corresponds to ≥5 × 106 units/mg)
Qualità
endotoxin tested
PM
~15 kDa (125 amino acids including N-terminal methionine)
Confezionamento
pkg of 5 and 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/mg
Colore
white
Solubilità
water: soluble, clear, colorless
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... CSF2(12981) , Csf2(12981)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?