559276
Ryanodine
≥98% (HPLC), solid, Ca2+ release blocker, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Ryanodine, High Purity
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ryanodine, High Purity, Naturally occurring alkaloid that blocks the release of Ca2+ from the sarcoplasmic reticulum.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C25H35NO9/c1-12(2)22(31)17(34-16(28)14-7-6-10-26-14)23(32)18(4)11-21(30)19(22,5)25(23,33)24(35-21)15(27)13(3)8-9-20(18,24)29/h6-7,10,12-13,15,17,26-27,29-33H,8-9,11H2,1-5H3/t13-,15+,17+,18-,19-,20-,21-,22+,23+,24+,25+/m0/s1
JJSYXNQGLHBRRK-YSOSZROBSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ca2+ transport and action in muscle
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Sabbadini, R., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 15475.
Feher, J.J., and Lipford, G.B. 1985. Biochim. Biophys. Acta813, 77.
Marban, E., and Wier, W.G. 1985. Circ. Res.56, 133.
Sukto, J.L., et al. 1985. Fed. Proc.44, 2984.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3