SML2054
SEA0400
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
SEA0400, 2-[4-[(2,5-Difluorophenyl)methoxy]phenoxy]-5-ethoxybenzenamine, SEA 0400
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOC1=CC=C(OC2=CC=C(OCC3=C(F)C=CC(F)=C3)C=C2)C(N)=C1
InChI
1S/C21H19F2NO3/c1-2-25-18-8-10-21(20(24)12-18)27-17-6-4-16(5-7-17)26-13-14-11-15(22)3-9-19(14)23/h3-12H,2,13,24H2,1H3
YSUBLPUJDOWYDP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)