557324
Riluzole
A cell-permeable benzothiazole compound that potently inhibits glutamate release and blocks Na+ channels.
Sinonimo/i:
Riluzole, 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, PK 26124
Descrizione
Merck USA index - 14, 8223
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
HCl: 0.1 N
DMSO: 40 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals: ≤20 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1cc2[s]c(nc2cc1)N
InChI
1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Inhibits glutamate release and blocks Na+ channels
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Schiefer, J., et al. 2002. Mov. Disord.17, 748.
Mizuta, I., et al. 2001. Neurosci. Lett.310, 117.
Louvel, E., et al. 1997. Trends Pharmacol. Sci.18, 196.
Mizoule, J., et al. 1985. Neuropharmacology24, 767.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3