C1530
Cyclopiazonic acid
from Penicillium cyclopium, ≥98% (HPLC), powder, sarcoplasmic reticulum Ca²⁺-pump inhibitor
Sinonimo/i:
CPA
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Cyclopiazonic acid from Penicillium cyclopium, ≥98% (HPLC), powder
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: soluble
chloroform: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN1C(=O)C(=C(\C)O)\C(=O)C2C(Cc3cccc4[nH]cc2c34)C1(C)C
InChI
1S/C20H22N2O3/c1-10(23)15-18(24)17-12-9-21-14-7-5-6-11(16(12)14)8-13(17)20(2,3)22(4)19(15)25/h5-7,9,13,17,21,23H,8H2,1-4H3/b15-10-
WJCPGKDPOYBOOJ-GDNBJRDFSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA3(140)
mouse ... Adora1(11539)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a standard in aflatoxin detection and quantification by thin layer chromatography (TLC)
- as a component in Ca2+-free DMEM/10% fetal bovine serum (FBS)
- as a reversible inhibitor of the sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) to examine the role of luminal calcium in endoplasmic recticulum (ER)-to-Golgi trafficking
- as an endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase blocker, to treat neurons and also to study the role of the endoplasmic reticulum (ER) in releasing and sustaining Ca2+ during Ca2+-induced Ca2+ release (CICR) to inhibit SERCA
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?