X2628
Xestospongin C
film
Sinonimo/i:
XeC
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Colore
colorless
Solubilità
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCCCCC[C@@]3([H])CCCN4CC[C@@]([H])(CCCCCC[C@]5([H])CCCN(CC1)[C@@]5([H])O2)O[C@@]34[H]
InChI
1S/C28H50N2O2/c1-3-7-15-25-17-21-30-20-10-14-24(28(30)31-25)12-6-2-4-8-16-26-18-22-29-19-9-13-23(11-5-1)27(29)32-26/h23-28H,1-22H2/t23-,24+,25-,26-,27+,28+/m1/s1
PQYOPBRFUUEHRC-HCKQMYSWSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3