539480
Proteinasi K
Sinonimo/i:
Endopeptidasi K
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized solid
Livello qualitativo
Attività specifica
≥30 mAnson units/mg dry wt
≥40 mAnson units/mg protein
PM
28.93 kDa
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
50 mM Tris-HCl, 2 mM calcium acetate, pH 8.0: soluble
Attività estranea
DNase, none detected (nicking activity with pBR322, incubation for 6 h at 37°C)
RNase, none detected (ribonuclease activity with MS2 RNA detected after incubation for 6 h at 37°C)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Rimuove le endotossine che si legano alle proteine cationiche come lisozima e ribonucleasi A.
Segnalato come utile per l′isolamento dei mitocondri epatici, di lievito e di fagiolo mungo
Determinazione della localizzazione degli enzimi sulle membrane
Trattamento di sezioni di tessuto incluse in paraffina per esporre i siti di legame dell′antigene per la marcatura dell′anticorpo.
Digestione delle proteine da campioni di tessuto cerebrale per la ricerca sui prioni nell′encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST).
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Lebherz, H.G., e altri 1986. Biochem. J.233, 51.
Ebeling, W., e altri 1974. Eur. J. Biochem.47, 91.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1