539131
Protease Inhibitor Cocktail I
lyophilized, for the inhibition of aspartic, cysteine, serine, metalloproteases and aminopeptidases
Sinonimo/i:
Protease Inhibitor Mix, Protease inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Protease Inhibitor Cocktail Set I, A cocktail of five protease inhibitors that will inhibit a broad range of proteases and esterases. Supplied with a data sheet.
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- cold radioimmunoprecipitation assay (RIPA) buffer to prepare cell lysates for western blotting
- RIPA lysis buffer to extract total protein from rat liver tissues and AML12 cells
- sucrose solution to homogenize mice cortices for myelin isolation
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Protease Inhibitor Cocktails offer protection of target protein against degradation in crude extracts
- Ready for reconstitution
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3