Merck
HomeProdottiBiologia delle proteinePreparazione di campioni di proteineCocktail di inibitori delle fosfatasi e delle proteasi
Cocktail di inibitori delle fosfatasi e delle proteasi
Proteine in soluzione
I cocktail di inibitori delle fosfatasi e delle proteasi si usano per prevenire la proteolisi e la defosforilazione delle proteine durante l'estrazione, la preparazione del campione e l'analisi. Disponiamo di un'ampia scelta di singoli inibitori o cocktail di inibitori di fosfatasi e proteasi utili per prevenire la degradazione del campione e preservare le proteine allo stato nativo​ durante le fasi di preparazione del campione. I nostri cocktail di inibitori sono progettati e ottimizzati per tessuti specifici tra cui tessuti mammiferi e vegetali, batteri e lieviti.
COCKTAIL DI INIBITORI DI FOSFATASI E PROTEASI
Durante la trasduzione dei segnali cellulari, le proteine target vengono fosforilate da parte delle protein-chinasi che trasferiscono un gruppo fosfato a livello di siti specifici e che viene poi rimosso dalle fosfatasi endogene in seguito alla lisi cellulare. Gli inibitori delle fosfatasi aiutano a preservare l'attività e lo stato delle fosfoproteine durante la lisi cellulare e l'estrazione delle proteine. Gli inibitori delle fosfatasi sono appositamente concepiti per un uso ad ampio spettro, forniscono protezione rispetto a classi specifiche di fosfatasi e si possono usare sia con lisati cellulari che con estratti tissutali, anche con campioni contenenti detergenti.
Durante l'espressione e l'isolamento delle proteine, le proteasi endogene degradano rapidamente il campione, riducendo la qualità e la quantità delle proteine necessarie per le successive fasi di caratterizzazione e analisi. I cocktail di inibitori delle proteasi e gli inibitori delle proteasi altamente specifici garantiscono l'integrità delle proteine durante le fasi di estrazione e preparazione. Gli inibitori delle proteasi sono adatti per svariate tipologie di campioni, quali estratti di cellule batteriche, cellule ed estratti di tessuti di mammifero, cellule ed estratti di tessuti vegetali ed estratti di lieviti e funghi. Proteggi i tuoi campioni di proteine dall’azione delle proteasi comuni, comprese le serina proteasi, le metalloproteasi, le cisteina proteasi, le amminopeptidasi e le proteasi aspartiche.
Cocktail di inibitori di fosfatasi e proteasi ReadyShield®
I cocktail di inibitori ReadyShield® sono formulati in modo da non congelare e poter essere usati non appena prelevati dal congelatore. Oltre a questo formato pronto all'uso, tra i cocktail di inibitori ReadyShield® è possibile scegliere le seguenti caratteristiche e opzioni:
  • disponibilità di proteasi, fosfatasi o cocktail di loro combinazioni
  • adattate per l'uso con diverse tipologie di campioni
  • trasparenza su quali inibitori sono contenuti in ogni cocktail
Per maggiori informazioni sui nostri cocktail di inibitori di fosfatasi e proteasi ReadyShield®, visita la nostra pagina delle domande frequenti su ReadyShield®, dove troverai una pratica tabella di selezione che ti aiuterà a scegliere il prodotto ReadyShield® giusto per i tuoi protocolli.
Cocktail di inibitori cOmplete™ di Roche
Roche offre un'ampia selezione di pratici cocktail di inibitori delle proteasi e reagenti di lisi ottimizzati per massimizzare la resa in proteine​intatte e funzionali.
  • Inibiscono l’attività proteolitica ​negli estratti ottenuti da quasi tutti i tipi di tessuti o cellule animali, vegetali e di lieviti, batteri e funghi.
  • Comode compresse a rapida dissoluzione, possono essere aggiunte al tampone di lisi senza necessità di pesata.
  • Compresse Classic cOmplete™ di Roche, per l'estrazione e l'analisi di routine delle proteine
  • Compresse di cocktail di inibitori delle fosfatasi PhosSTOP™, per l'inibizione di un ampio spettro di fosfatasi su un'ampia gamma di campioni (mammiferi, piante, lieviti e batteri)
  • Compresse cOmplete™ ULTRA o cOmplete™ con compresse PhosSTOP™ per una protezione completa da proteasi e fosfatasi.