Documenti fondamentali
539128
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Kit
solid, for the inhibition of serine, cysteine, trypsin-like, aspartic and chymotrypsin proteases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Stato:
solid
Temperatura di conservazione:
−20°C
Nome del prodotto
Protease Inhibitor Set, The Protease Inhibitor Set controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Contains 50 mg of AEBSF, HCl (Cat. No. 101500), 1 mg of E-64 (Cat. No. 324890), 1 mg of EST (E-64d; Cat. No. 330005), 5 mg of Leupeptin, Hemisulfate (Cat. No. 108975), 5 mg of Pepstatin A, Synthetic (Cat. No. 516481), 50 mg of TLCK, HCl (Cat. No. 616382) and 250 mg of TPCK (Cat. No. 616387).
Specificità
Inhibits protease activity when the precise nature of proteolytic activity is not known.
Attenzione
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
Altre note
Munger, J.S., et al. 1995. Biochem. J.311, 299.
Murao, S., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 349.
Schmidt, H.H., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 615
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Peptide Res.40, 233.
McGowan, E.B., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.158, 432.
Brass, L.F., and Shaltil, S.J. 1988. J. Biol. Chem.263, 5210.
Barrett, A.J., et al. 1982. Biochem. J.201, 189.
Hanada, K. 1978. Agric. Biol. Chem.42, 523.
Umezawa, H., 1976. Methods Enzymol.45, 678.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Shaw, E. 1967. Methods Enzymol.11, 677.
Shaw, E., et al. 1965. Biochemistry4, 2219.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials