524403
Pravastatin, Sodium Salt
A water-soluble, competitive 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor that potently blocks in vivo cholesterol synthesis (Ki = ~1 nM).
Sinonimo/i:
Pravastatin, Sodium Salt, (βR,δR,1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-β,δ,6-trihydroxy-2-methyl-8[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxyl]-1-naphthaleneheptanoic Acid Na, 3β-Hydroxycompactin, Na
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
VWBQYTRBTXKKOG-IYNICTALSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
AMG-CoA reductase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hamelin, B.A., and Turgeon, J., 1998. Trends Pharmacol. Sci.19, 26.
Narisawa, T., et al. 1996. Jpn. J. Cancer Res.87, 798.
Cohen, L.H., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 2203.
Koga, T., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta.1045, 115.
Yoshino, G., et al. 1986. Diabetes Res. Clin. Pract. 2, 179
WGK 2