513000
PD 98059
≥98% (HPLC), solid, MEK inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
PD 98059, 2ʹ-Amino-3ʹ-methoxyflavone, MEK Inhibitor V
About This Item
Prodotti consigliati
product name
PD 98059, PD 98059, CAS 167869-21-8, is a cell-permeable, selective & reversible inhibitor of MAP Kinase Kinase (MEK). Inhibits MAP Kinase activation and subsequent phosphorylation of MAP Kinase substrates.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
methanol: 0.7 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H13NO3/c1-19-14-8-4-6-11(16(14)17)15-9-12(18)10-5-2-3-7-13(10)20-15/h2-9H,17H2,1H3
QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MAP kinase kinase (MEK)
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kültz, D., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 13645.
Dudley, D.T., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 7686.
Langlois, W.J., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 25320.
Pang, L., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 13585.
Waters, S.B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20883.
WGK 3