PZ0181
PD184352
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(2-Chloro-4-iodophenylamino)-N-cyclopropylmethoxy-3,4-difluorobenzamide, CI-1040
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥30 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Fc1ccc(C(=O)NOCC2CC2)c(Nc3ccc(I)cc3Cl)c1F
InChI
1S/C17H14ClF2IN2O2/c18-12-7-10(21)3-6-14(12)22-16-11(4-5-13(19)15(16)20)17(24)23-25-8-9-1-2-9/h3-7,9,22H,1-2,8H2,(H,23,24)
GFMMXOIFOQCCGU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... MAP2K1(5604) , MAP2K2(5605)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)