196870
BAY 11-7082
≥98% (HPLC), solid, NF-kB/TNF-α inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
BAY 11-7082, (E)3-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BAY 11-7082, The BAY 11-7082, also referenced under CAS 19542-67-7, controls the biological activity of TNF-α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(c1ccc(cc1)C)\C=C\C#N
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)8-2-7-11/h2-6,8H,1H3/b8-2+
DOEWDSDBFRHVAP-KRXBUXKQSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
TNF-α-inducible phosphorylation of IκBα
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Izban, K.F., et al. 2000. Hum. Pathol.31, 1482.
Pierce, J.W., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 21096.
WGK 3