B5556
Bay 11-7082
≥98% (HPLC), powder, NF-kB/TNF-α inhibitor
Sinonimo/i:
(E)-3-(4-Methylphenylsulfonyl)-2-propenenitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Bay 11-7082, ≥98% (HPLC), powder
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\C=C\C#N
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)8-2-7-11/h2-6,8H,1H3/b8-2+
DOEWDSDBFRHVAP-KRXBUXKQSA-N
Applicazioni
- a nuclear factor-kappa B (NF-kB) inhibitor to verify the action of the NF-kB signaling pathway in the production of interleukin (IL)-8
- a nuclear factor-kappa B (NF-kB) inhibitor to study the role of NF-kB activation in Mycoplasma hyorhinis -induced epithelial-mesenchymal transition (EMT) and cell migration
- a nod-like receptor family pyrin domain containing 3 (NLRP3) selective inhibitor to examine its effects on liver inflammation in mice after hematopoietic stem cell transplantation
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)