481412
NF-kB Activation Inhibitor IV
The NF-kB Activation Inhibitor IV, also referenced under CAS 139141-12-1, controls the biological activity of NF-kB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinonimo/i:
NF-kB Activation Inhibitor IV, (E)-2-Fluoro-4ʹ-methoxystilbene
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(cccc1)\C=C\c2ccc(cc2)OC
InChI
ILVFNAZMSMNXJG-RMKNXTFCSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
NF-κB Activation
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3