U120
U0126 ethanolate
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(o-aminophenylmercapto)butadiene ethanolate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL (Stock solutions in DMSO should be used within a month. Acidic solutions exhibit weaker inhibition)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CC(C(C#N)=C(N)SC1=C(N)C=CC=C1)=C(N)SC2=C(N)C=CC=C2.CCO
InChI
1S/C18H16N6S2.C2H6O/c19-9-11(17(23)25-15-7-3-1-5-13(15)21)12(10-20)18(24)26-16-8-4-2-6-14(16)22;1-2-3/h1-8H,21-24H2;3H,2H2,1H3
CFQULUVMLGZVAF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... MAP2K1(5604) , MAP2K2(5605)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?