662009
U0126
InSolution, ≥98%, A potent and specific inhibitor of MEK1 and MEK2
Sinonimo/i:
InSolution U0126
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C18H16N6S2/c19-9-11(17(23)25-15-7-3-1-5-13(15)21)12(10-20)18(24)26-16-8-4-2-6-14(16)22/h1-8H,21-24H2/b17-11+,18-12+
DVEXZJFMOKTQEZ-JYFOCSDGSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)