5.04528
NVP-AAM077 Tetrasodium Hydrate
Sinonimo/i:
NVP-AAM077 Tetrasodium Hydrate, NMDA Antagonist VII, NVP-AAM077, [[[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]amino](1,2,3,4-tetrahydro-2,3-dioxo-5-quinoxalinyl)methyl] phosphonic acid tetrasodium hydrate, PEAQX tetrasodium hydrate, NVP-AAM077, [[[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]amino](1,2,3,4-tetrahydro-2,3-dioxo-5-quinoxalinyl)methyl] phosphonic acid tetrasodium hydrate, PEAQX tetrasodium hydrate, NMDA Antagonist VII
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 24 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C17H17BrN3O5P/c1-9(10-5-7-11(18)8-6-10)19-17(27(24,25)26)12-3-2-4-13-14(12)21-16(23)15(22)20-13/h2-9,17,19H,1H3,(H,20,22)(H,21,23)(H2,24,25,26)/t9-,17?/m0/s1
XXZGNAZRWCBSBK-WFVOFKTRSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
NMDA receptors
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Milton, A., et al. 2013. J. Neurosci.33, 1109.
Kochlamazashvili, G., et al. 2012. J. Neurosci.32, 2263.
Kocsis, B., et al. 2012. Sleep.35, 1011.
WGK 2