SML3004
NMDAR/TRPM4 interface inhibitor C8 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
C8 dihydrochloride, Compound 8 dihydrochloride, N1-[(3-Bromophenyl)methyl]-N1-ethyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder or solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCN(CC)CC1=CC=CC(Br)=C1.Cl.Cl
InChI
1S/C11H17BrN2.2ClH/c1-2-14(7-6-13)9-10-4-3-5-11(12)8-10;;/h3-5,8H,2,6-7,9,13H2,1H3;2*1H
AQDSZKTVQVSVNC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)