M1523
Muscimol
≥98% (TLC), powder, GABAA receptor agonist.
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-5-aminomethyl-isoxazole, 5-Aminomethyl-3-hydroxy-isoxazole, 5-Aminomethyl-3-isoxazolol, Agarine, Pantherine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Muscimol, powder
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCC1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
ZJQHPWUVQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Gabra2(29706)
Descrizione generale
Applicazioni
- to reduce conditioned fear-expression in lateral amygdala (LA)
- to eliminate cortical cell response in ferrets
- to inactivate lateral magnocellular nucleus of the nidopallium (LMAN) in zebra finches
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges