5.05875
(+)-Bicuculline
Sinonimo/i:
(+)-Bicuculline, GABA A Receptor Antagonist, Bicuculline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
740 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N1([C@@H](c5c(cc6c(c5)OCO6)CC1)[C@@H]2OC(=O)c3c4c(ccc32)OCO4)C
InChI
1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
IYGYMKDQCDOMRE-ZWKOTPCHSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Altre note
Uchida, I., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.307, 89.
Minocha, A., and Galligan, J.J. 1993. Eur. J. Pharmacol.230, 187.
Robert K.A., et al. 1993. Cardiovasc. Pharmacol.21, 156.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3