Documenti fondamentali
492899
Sigma-Aldrich
Nuclease, Staphylococcus aureus
Cleaves RNA and DNA to produce oligo- and mononucleotides with terminal 3′-phosphate groups.
Sinonimo/i:
Nuclease, Staphylococcus aureus
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Origine biologica
Staphylococcus aureus
Livello qualitativo
Stato
lyophilized solid
Attività specifica
≥15,000 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
off-white
Solubilità
aqueous buffer: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Native Stapylococcus aureus nuclease. Cleaves RNA and DNA to produce oligo- and mononucleotides with terminal 3′-phosphate groups. Also used to convert standard rabbit reticulocyte cell-free extracts (lysate) into mRNA-dependent protein synthesis systems. Note: 1 KU = 1000 units.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will release a sufficient amount of acid-soluble oligonucleotides to produce an absorbance increase of 1 at 260 nm in 30 min at 37°C.
Altre note
Krupp, G., and Gross, H.J. 1979. Nucleic Acids Res.6, 3481.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3