Documenti fondamentali
4.80680
SAFC
Hydrochloric acid 3 Mol/L
EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
About This Item
Codice UNSPSC:
12352301
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
EMPROVE® EXPERT
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acido cloridrico 32% EMPLURA&#174;
Supelco
1.00313
Acido cloridrico
Acido cloridrico 25% for analysis EMSURE&#174;
Supelco
1.00316
Acido cloridrico
Magnesium ribbon, &#8805;99.0% Mg basis
Sigma-Aldrich
13103
Magnesium
Cloruro di idrogeno 3&#160;M in methanol, for GC derivatization, LiChropur&#8482;
Supelco
90964
Cloruro di idrogeno