Key Documents
1.10164
SAFC
Hydrochloric acid 6 mol/L
EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
About This Item
Codice UNSPSC:
12352301
agenzia
CIP (cleaning in place)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
liquid
Concentrazione
≤0.0001% Cl- (Free Chlroine)
≤0.0001% Pb (Heavy metals)
≤0.00015% As (Arsenic)
≤0.0005% sulfate
5.7-6.3 mmol/L HCl
Residuo dopo evaporazione
≤0.01
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densità
1.1 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
life science and biopharma (Biopharmaceutical Manufacturing)
Temperatura di conservazione
2-25°C
Applicazioni
Filtered with 0.2 μmManufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1