438186
Lovastatin sodium salt
≥95% (HPLC), solid, L-type calcium channel blocker, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Lovastatin, Sodium Salt, L-Type Calcium Channel Blocker IV
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Lovastatin, Sodium Salt, Carboxylate form of Lovastatin that is active in whole cells and cell-free assays.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Carel, K., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 30625.
McGuire, T.F., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 27402.
Umetani, N., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1303, 199.
Xu, X.Q., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys.326, 233.
Reusch, J.E.-B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 2036.
WGK 1