372770
HBDDE
A cell-permeable protein kinase C (PKC) inhibitor that selectively inhibits PKC&alpha and PKCγ over PKCδ, βI, and βII isozymes in in vitro assays.
Sinonimo/i:
HBDDE, 2,2ʹ,3,3ʹ,4,4ʹ-Hexahydroxy-1,1ʹ-biphenyl-6,6ʹ-dimethanol Dimethyl Ether
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
warm water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H18O8/c1-23-5-7-3-9(17)13(19)15(21)11(7)12-8(6-24-2)4-10(18)14(20)16(12)22/h3-4,17-22H,5-6H2,1-2H3
NEBCAMAQXZIVRE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKCα
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kashiwada, Y., et al. 1994. J. Med. Chem. 37, 195.
WGK 1