365251
Gö 6983
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (PKC) that inhibits several PKC isozymes.
Sinonimo/i:
Gö 6983, 2-[1-(3-Dimethylaminopropyl)-5-methoxyindol-3-yl]-3-(1H-indol-3-yl) maleimide, Go 6983
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange-red
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN(C)C)ccc(c3)OC
InChI
1S/C26H26N4O3/c1-29(2)11-6-12-30-15-20(18-13-16(33-3)9-10-22(18)30)24-23(25(31)28-26(24)32)19-14-27-21-8-5-4-7-17(19)21/h4-5,7-10,13-15,27H,6,11-12H2,1-3H3,(H,28,31,32)
LLJJDLHGZUOMQP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKCα and PKCβ
Attenzione
Altre note
Stempka, L., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 6805.
Gschwendt, M., et al. 1996. FEBS Lett. 392, 77.
WGK 3