557508
Ro-31-7549, Monohydrate
A cell permeable, reversible, selective protein kinase C (PKC) inhibitor (IC₅₀ = 158 nM for rat brain PKC) that acts at the ATP binding site of PKC.
Sinonimo/i:
Ro-31-7549, Monohydrate, 2-[1-3(Aminopropyl)indol-3-yl]-3(1-methyl-1H-indol-3-yl)maleimide, Acetate, Bisindolylmaleimide VIII, Acetate
Saggio
≥93% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
red to red-orange
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([n](c4)C)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN)cccc3
InChI
1S/C24H22N4O2/c1-27-13-17(15-7-2-4-9-19(15)27)21-22(24(30)26-23(21)29)18-14-28(12-6-11-25)20-10-5-3-8-16(18)20/h2-5,7-10,13-14H,6,11-12,25H2,1H3,(H,26,29,30)
UQHKJRCFSLMWIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
rat brain PKC
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Turner, N.A., et al. 1996. J. Neurochem. 66, 2381.
Ozawa, K., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 1749.
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J. 294, 335.
WGK 1