365250
Gö 6976
Gö 6976, CAS 136194-77-9, is a cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of PKC (IC₅₀ = 7.9 nM for rat brain). Exhibits selectively for PKCα (IC₅₀ = 2.3 nM) and βI (IC₅₀ = 6.2 nM).
Sinonimo/i:
Gö 6976, Go 6976, 12-(2-Cyanoethyl)-6,7,12,13-tetrahydro-13-methyl-5-oxo-5H-indolo(2,3-a)pyrrolo(3,4-c)-carbazole
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C24H18N4O/c1-27-17-9-4-2-7-14(17)20-21-16(13-26-24(21)29)19-15-8-3-5-10-18(15)28(12-6-11-25)23(19)22(20)27/h2-5,7-10H,6,12-13H2,1H3,(H,26,29)
VWVYILCFSYNJHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKC
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Wenzel-Seifert, K., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.200, 1536.
Martiny-Baron, G.M., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 9194.
Qatsha, K.A., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 4674.
WGK 3