X3004
XAV939
≥98% (HPLC), powder, tankyrase inhibitor
Sinonimo/i:
3,5,7,8-Tetrahydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
XAV939, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C2=NC3=C(CSCC3)C(=O)N2
InChI
1S/C14H11F3N2OS/c15-14(16,17)9-3-1-8(2-4-9)12-18-11-5-6-21-7-10(11)13(20)19-12/h1-4H,5-7H2,(H,18,19,20)
KLGQSVMIPOVQAX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- of tankyrase in neuroblastoma cell lines
- of diphtheria toxin-like ADP-ribosyltransferases (ARTD) in medulloblastoma cells
- of wnt signalling in human induced pluripotent stem cells (hiPSCs)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?