5.04462
IWR-1
InSolution, ≥95%, 25 mM in DMSO, Wnt Antagonist I, endo
Sinonimo/i:
InSolution Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, Inhibitor of Wnt Response-1, TNKS1/2 Inhibitor II, Tankyrase1/2 Inhibitor II, Wnt Pathway Inhibitor I
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
N4(C(=O)[C@@H]5[C@@H]([C@H]6C[C@@H]5C=C6)C4=O)c1ccc(cc1)C(=O)Nc2c3ncccc3ccc2
InChI
1S/C25H19N3O3/c29-23(27-19-5-1-3-14-4-2-12-26-22(14)19)15-8-10-18(11-9-15)28-24(30)20-16-6-7-17(13-16)21(20)25(28)31/h1-12,16-17,20-21H,13H2,(H,27,29)/t16-,17+,20-,21+
ZGSXEXBYLJIOGF-ALFLXDJESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Axin
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Chen, B., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 100.
Huang, S.M., et al. 2009. Nature461, 614.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)