681669
IWR-1-endo
≥95% (HPLC), solid, Wnt antagonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, Inhibitor of Wnt Response-1, Wnt Pathway Inhibitor I, TNKS1/2 Inhibitor II, Tankyrase1/2 Inhibitor II, Wnt Pathway Inhibitor I, Inhibitor of Wnt Response-1, Tankyrase1/2 Inhibitor II, TNKS1/2 Inhibitor II
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, is a cell-permeable inhibitor of TNKS1/PARP5a (IC₅₀ = 131 nM) & TNKS2/PARP5b (IC₅₀= 56 nM). Suppress Wnt-stimulated transcription activity (IC₅₀ = 180 nM).
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Huang, S.M., et al. 2009. Nature461, 614.
WGK 3