Documenti fondamentali
D5942
Sigma-Aldrich
DAPT
≥98% (HPLC), solid, γ-secretase inhibitor
Sinonimo/i:
GSI-IX, LY-374973, N-[N-(3,5-difluorofenacetil)-L-alanil]-S-fenilglicina t-butil estere
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H26F2N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
DAPT, ≥98% (HPLC), solid
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: ~18 mg/mL
Ideatore
Eli Lilly
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](NC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@@H](C(=O)OC(C)(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C23H26F2N2O4/c1-14(26-19(28)12-15-10-17(24)13-18(25)11-15)21(29)27-20(16-8-6-5-7-9-16)22(30)31-23(2,3)4/h5-11,13-14,20H,12H2,1-4H3,(H,26,28)(H,27,29)/t14-,20+/m0/s1
DWJXYEABWRJFSP-VBKZILBWSA-N
Applicazioni
Il DAPT è stato impiegato: comecomponente del terreno di differenziazione neuronale (NDM) per avviare ilpatterning dei neuroni corticali, come inibitore della segnalazione di Notch per studiarne gli effetti sullarigenerazione delle cellule ciliate nei pesci zebra, come inibitore della γ-secretasi per bloccarela via di segnalazione di Notch per valutarne gli effetti sulla proliferazione delle cellule muscolari lisce di arteria polmonare di ratto(PASMC)
Azioni biochim/fisiol
γInibitore della gamma-secretasi, blocca la segnalazione della Notch.
Il DAPT è un inibitore della γ-secretasi e indirettamente un inibitore della Notch, un substrato della γ-secretasi. Altri substrati della γ-secretasi comprendono la proteina correlata al recettore LDL, la E-caderina e la ErbB-4. Come inibitore della γ-secretasi, il DAPT può essere utile nello studio della formazione del β-amiloide (Aβ). Il DAPT ha mostrato di inibire la segnalazione della Notch negli studi sulle malattie autoimmuni e linfoproliferative, quali ALPS e lupus eritematoso (SLE), oltre che nella crescita delle cellule cancerose, nell′angiogenesi e nella differenziazione delle cellule staminali pluripotenti indotte umane (hIPSC).
Caratteristiche e vantaggi
Questo composto è stato sviluppato da Eli Lilly. Per sfogliare l′elenco degli altri composti sviluppati in ambito farmaceutico e dei farmaci approvati o candidati farmaci, cliccare qui.
Questo è un prodotto in primo piano nell′ambito della ricerca neuroscientifica. Cliccare qui per scoprire gli altri prodotti in primo piano nella ricerca neuroscientifica. Ulteriori informazioni su piccole molecole bioattive per altre aree di ricerca sono disponibili sul sito sigma.com/discover-bsm.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Antonia Sambola et al.
Cardiovascular drugs and therapy, 33(4), 425-433 (2019-07-25)
The impact of short or prolonged use of triple therapy (TT) on outcomes in patients with atrial fibrillation (AF) and high risk of bleeding undergoing percutaneous coronary intervention (PCI) is unclear. We compared clinical outcomes according to the duration of
Jonathan E Wosen et al.
Frontiers in immunology, 10, 1970-1970 (2019-09-05)
The role of intestinal epithelial cells (IECs) in mucosal tolerance and immunity remains poorly understood. We present a method for inducing MHC class II (MHC-II) in human enteroids, "mini-guts" derived from small intestinal crypt stem cells, and show that the
Yu-Chen Ye et al.
Cancer research, 79(16), 4160-4172 (2019-07-04)
Tumor-associated macrophages (TAM) play pivotal roles in tumor progression and metastasis, but the contribution and regulation of different macrophage populations remain unclear. Here we show that Notch signaling plays distinct roles in regulating different TAM subsets in hepatocellular carcinoma (HCC).
Xin Wang et al.
Oncotarget, 7(47), 77749-77763 (2016-10-27)
MAM and EGF containing gene (MAEG), also called Epidermal Growth Factor-like domain multiple 6 (EGFL6), belongs to the epidermal growth factor repeat superfamily. The role of Maeg in zebrafish angiogenesis remains unclear. It was demonstrated that maeg was dynamically expressed
Masahiro Yoshioka et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 36(1), 101-101 (2017-08-03)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) plays a pivotal role in the pathophysiology of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). However, the clinical effects of EGFR inhibitors on ESCC are controversial. This study sought to identify the factors determining the therapeutic efficacy
Articoli
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.