5.34358
Wnt-β-Catenin Signaling Inhibitor, FzM1
Sinonimo/i:
Wnt-β-Catenin Signaling Inhibitor, FzM1, Frizzled4 Modulator, FzM1
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)NC(=O)NC3=CC(=CC(=C3)C4=CC=CS4)O
InChI
1S/C21H16N2O2S/c24-19-12-16(20-6-3-9-26-20)11-18(13-19)23-21(25)22-17-8-7-14-4-1-2-5-15(14)10-17/h1-13,24H,(H2,22,23,25)
OBTSACXGWYGCPK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Frizzled 4
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3