Documenti fondamentali
GF154
Sigma-Aldrich
Wnt-3a, ricombinante di topo
The recombinant murine Wnt-3a protein is a monomeric glycoprotein containing 328 amino acid residues.
Sinonimo/i:
Wnt-3a di topo, Wnt-3a ricombinante
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
PM
Mw 38.0-41.0 kDa
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 ng/μg endotoxin (1EU/μg)
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
mouse ... WNT3A(22416)
Descrizione generale
La proteina Wnt-3a ricombinante di topo è una glicoproteina monomerica contenente 328 residui amminoacidici In SDS-PAGE in condizioni non riducenti, la Wnt-3a murina migra con peso molecolare apparente di circa 38,0-41,0 kDa.
Il signaling di Wnt-3a è stato implicato nel controllo della differenziazione delle cellule staminali. Le proteine​Wnt si legano ai recettori della famiglia Frizzled insieme a un corecettore appartenente alla famiglia di proteine LRP​(low-density lipoprotein receptor-related protein family), LRP-5 o -6,​o con il recettore tirosin-chinasico atipico Ryk. È stato dimostrato che le proteine Wnt regolano le interazioni cellula-cellula durante l'embriogenesi, più specificamente esse regolano la differenziazione del mesoderma e l'osteogenesi. Inoltre si è visto che le proteine​Wnt possono avere un ruolo nella regolazione delle cellule staminali adulte.
Origine del prodotto: Cellule L di topo esprimenti Wnt3a full length.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
La proteina Wnt-3a ricombinante di topo è una glicoproteina monomerica contenente 328 residui amminoacidici.
Linkage
Sostituisce: GF160
Stato fisico
Liofilizzazione da una soluzione contenente PBS e tampone CHAPS all'1,0%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare il materiale liofilizzato a -20° C per un massimo di 6 mesi dalla data di ricezione. Risospendere in acqua sterile a una concentrazione di 100 µg/mL. Wnt3 ricostituita deve essere conservata in aliquote singole a -80°C per un massimo di 3 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Durante la spedizione, una certa quantità di prodotto si può spargere nella provetta. Si consiglia di picchiettare delicatamente la provetta su di una superficie dura prima di ricostituirne il contenuto.
Risultati analitici
Attività specifica: la proteina Wnt3a ha dimostrato di essere bioattiva, come determinato in un saggio con reporter luciferasi sotto il controllo di TCF/LEF. L'ED50 per questo effetto è in genere <250 ng/mL. Le concentrazioni ottimali devono essere determinate per ogni specifica applicazione.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.