Key Documents
1.93001
Supelco
Hydrochloric acid
~37%, for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Hydrochloric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Beilstein:
1098214
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
product name
Acido cloridrico, about 37%, for analysis EMPARTA® ACS
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
1.3 (vs air)
Tensione di vapore
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
EMPARTA®
P. eboll.
>100 °C (lit.)
Densità
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1.93001.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93001.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93001.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1