1.37055
Acido cloridrico
4 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.3 (vs air)
Tensione di vapore
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
P. eboll.
>100 °C (lit.)
Densità
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning in place
pharma/biopharma processes
Attività estranea
Aflatoxin
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
1.37055.9025 / 25L / PE canister
1.37055.9950 / 950L / IBC
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1