Key Documents
1.46004
Millipore
Piastra di sedimentazione agar soia triptico
EP, USP, ICR Settle Plate for long Incubation, sterile; aseptically filled, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
Piastre di sedimentazione pronte all'uso con agar di soia triptico, Agar CASO, agar al digerito di soia e caseina, TSA
About This Item
Codice UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; aseptically filled
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
ICR Settle Plate for long Incubation
Confezionamento
pack of 120 plates
pack of 20 plates
Diam. piatto
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Agar soia triptico - in piastre di sedimentazione da 90 mm con volume di riempimento da 30 mL per incubazione lunga è progettato per la rilevazione del conteggio totale di microrganismo aerobi presenti nell′aria attraverso il monitoraggio attivo o passivo dell′aria nonché delle impronte digitali del personale in ambienti controllati.
Il terreno TSA viene utilizzato per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia gamma di batteri, lieviti e muffe. La formulazione contiene un insieme di peptoni di caseina e di soia che forniscono azoto organico, in particolar modo aminoacidi e peptidi a catena lunga. Il cloruro di sodio mantiene l′equilibrio osmotico.
Applicazioni
Agar soia triptico in piastre di sedimentazione da 90 mm è progettato per la determinazione del conteggio totale di microrganismo aerobi presenti nell′aria attraverso il monitoraggio attivo o passivo dell′aria nonché delle impronte digitali del personale in ambienti controllati.
Note legali
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Culture Media for Compendial Methods