Key Documents
1.46231
Millipore
Agar ai peptoni di soia e caseina
Sodium Thiosulfate, Tween®, Lecithin, Histidine, ICR plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
Piastre da contatto pronte all'uso con agar di soia triptico, Agar CASO, Agar al digerito di soia e caseina, Agar al digerito di soia e caseina con lecitina, Tween, istidina e tiosolfato, Agar di soia triptico con neutralizzante, Agar soia triptone, TSA
About This Item
Codice UNSPSC:
41106231
NACRES:
NA.74
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Forma fisica
plate
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Histidine
Lecithin
Sodium Thiosulfate
Tween®
Confezionamento
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Keep tightly closed and dry)
Diam. piatto
55 mm
Colore
clear light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Le piastre da contatto contenenti agar ai peptoni di soia e caseina con LTHTh - ICR sono specifiche per la conta totale di microrganismi aerobi presenti sulle superfici asciutte e igienizzate e sul personale all′interno di camere bianche e isolatori. È un terreno complesso che permette la coltivazione e l′isolamento di un′ampia serie di batteri, lieviti e muffe. La formulazione del mezzo al digerito di soia e caseina contiene un insieme di peptoni di caseina e di soia che forniscono azoto organico, in particolar modo aminoacidi e peptidi a catena lunga. Il cloruro di sodio mantiene l′equilibrio osmotico e il piruvato aggiunto al terreno neutralizza in modo efficace i residui di perossido di idrogeno. Lecitina, polisorbato 80 (Tween®), istidina e tiosolfato di sodio sono agenti che neutralizzano i disinfettanti che contengono agenti attivi come alcol (etanolo o alcol isopropilico al 70 %), aldeide, cloruri, dicloroisocianurato, glucoprotamina, acido peracetico, fenoli, composti dell′ammonio quaternario e biguanidi.
Applicazioni
Agar soia triptico (TSA, agar al digerito di soia e caseina) è un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia serie di batteri, lieviti e muffe. Il terreno trova applicazione nel monitoraggio ambientale con la determinazione del conteggio totale di microrganismo aerobi presenti su superfici asciutte, igienizzate e sul personale in isolatori e camere bianche
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2