Documenti fondamentali
1.46431
Millipore
Agar soia triptico
ReadyPlate, plate diam. 90 mm, according to ISO, FDA-BAM, EP, USP, sterile, pack of 20 and 100 plates
Sinonimo/i:
Piastre di sedimentazione pronte all'uso con agar di soia triptico, Agar CASO, agar al digerito di soia e caseina, TSA, agar di soia e triptone
About This Item
Codice UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
agenzia
EP
FDA-BAM
USP
according to ISO
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
plate
Durata
4 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
ReadyPlate
Confezionamento
pack of 20 and 100 plates
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Tightly closed. Dry)
Diam. piatto
90 mm
Colore
clear light yellow Media
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
cosmetics
environmental
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Le piastre con agar ReadyPlate sono impilabili e progettate appositamente per una maggiore sicurezza durante la manipolazione, il trasporto e l′incubazione. Le piastre con agar ReadyPlate hanno il diametro standard da 90 mm. L′agar soia triptico (TSA, agar al digerito di soia e caseina) è un terreno usato per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia serie di batteri, lieviti e muffe. La formulazione dell′agar soia triptico contiene un insieme di caseina e peptoni di soia che forniscono azoto organico, in particolar modo aminoacidi e peptidi a catena più lunga. Il cloruro di sodio mantiene l′equilibrio osmotico, e neutralizzanti come lecitina, polisorbato (Tween®) 80 e istidina aggiunti al terreno inattivano i residui dei disinfettanti.
Applicazioni
L′agar soia triptico è un terreno universale privo di indicatori o inibitori, utile per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia serie di batteri, lieviti e muffe in campioni cosmetici, farmaceutici, ambientali e alimentari.
Note legali
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2