1.46684
Piastre di sedimentazione pronte all'uso con agar di soia triptico
Lecithin, Tween®, ICR plus lockable plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
TSA, Soybean Casein Digest Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; irradiated
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Lecithin
Tween®
Diam. piatto
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
bacteria
fungi
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2