Documenti fondamentali
MZHABG251
Millipore
Sistema per filtrazione su membrana
pore size 0.45 μm
Sinonimo/i:
Microfil® con EZ-Pak®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Descrizione generale
Il sistema Microfil® con membrane EZ-Pak® è un sistema di filtrazione su membrana di facile impiego, veloce e preciso, pensato per le analisi microbiologiche di routine di bevande e acqua potabile. Abbinando i filtri EZ-Pak® alle unità filtranti Microfil®, si raggiungono il massimo della praticità e dell′efficienza. Il sistema di filtrazione Microfil® costituisce una soluzione semplice e affidabile per le analisi microbiologiche di routine. Gli imbuti pronti all'uso Microfil® da 250 mL, dotati di membrane filtranti EZ-Pak® nere, quadrettate, con grado di filtrazione di 0,45 μm, rendono superflue le operazioni di lavaggio e sterilizzazione dopo ogni test, rendendo così più semplice la gestione dell′attrezzatura e più efficiente la cattura dei batteri. Grazie a un design con fissaggio a scatto, gli imbuti Microfil® si inseriscono perfettamente nei supporti di filtrazione della rampa senza la necessità di morsetti o di O-ring. A differenza di quanto succede con i portafiltri convenzionali, questo sistema elimina qualunque imperfezione di tenuta all'interfaccia membrana/imbuto permettendo recuperi riproducibili dei microrganismi.
Applicazioni
Il sistema Microfil® con membrane EZ-Pak® trova impiego in ambito clinico, cosmetico, ambientale e nell′industria dei cibi e delle bevande, oltre che nel controllo di qualità (CQ) industriale e nel settore farmaceutico. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino con il metodo della filtrazione su membrana.
Caratteristiche e vantaggi
  • Compatto e facile da usare
  • Dispositivo sterile e pronto all′uso - niente perdite di tempo o di danaro
  • Riduce i carichi di lavoro del laboratorio
  • Maggiore velocità di filtrazione, grazie alla superficie filtrante più ampia
Principio
Vuoto
Stato fisico
Codice colore: Nero
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3