1.30101
HY-LiTE® Surface ATP Test Kit
Test pens and hygiene swabs for use with HY-LiTE® 2/2A luminometers
Sinonimo/i:
Surface ATP pens, Surface ATP swabs, Surface ATP tests, Surface ATP samplers
About This Item
Prodotti consigliati
Misura
100 reactions
Livello qualitativo
Nome Commerciale
HY-LiTE®
Qualità
Test pens and hygiene swabs for use with HY-LiTE® 2/2A luminometers
Confezionamento
pkg of 100 tests (100 pens & 100 hygiene swabs)
Produttore/marchio commerciale
HY-LiTE®
Condizioni di stoccaggio
protect from light
applicazioni
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
Compatibilità
for use with HY-LITE® luminometer
Metodo di rivelazione
bioluminescent
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Linkage
Risultati analitici
Appearance: passes test
Performance test: conforms
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2